Descripción
- Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
- Graduaciones impresas
- Envasado a granel, estéril
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Centrifuge Tube |
| Descripción | Tubos cónicos para centrífuga: |
| Color del tapón | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Forma del fondo | Conical |
| Material | Polietileno |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| N.º por caja | 500 |
| Mostrar más |