Learn More
Heathrow Scientific Tubos cónicos para centrífuga, color base
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16360776 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Envase:
En gradilla
Envasado a granel
Envoltura a granel con faldón
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase unitSize
16360776 50 mL En gradilla paquete de 500
16330776 15 ml Envasado a granel paquete de 500
16340776 15 ml En gradilla paquete de 500
16350776 50 mL Envasado a granel paquete de 500
16370776 50 mL Envoltura a granel con faldón paquete de 500
5 options
Código de producto. 16360776
Marca: Heathrow Scientific HS4427R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos cónicos para centrífuga son estériles con trazabilidad de lote a lote y un embalaje fácil de rasgar.
  • Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
  • Graduaciones impresas
  • Envasado a granel, estéril
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Natural
Tipo de producto Centrifuge Tube
Descripción Tubos cónicos para centrífuga:
Color del tapón Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 50 mL
Forma del fondo Conical
Material Polietileno
Graduaciones 5,0 ml
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Envase En gradilla
Admite Tubos
Esterilidad Estéril
Desechables
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno
Sin ADNasa No
Altura (métrico) 114 mm
Tipo de tapón Tapa plana