Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug is used to manage the slow transfer of fluids with the featured stopcock to control the flow rate.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04453702
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dispositivo de retención de rosca-tuerca
- Con etiqueta de inscripción, sin graduación
- Mínima expansión térmica que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Especificaciones
100 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
2,5 mm | |
Embudo cuentagotas |