Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug is used to manage the slow transfer of fluids with the featured stopcock to control the flow rate.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04454904
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11866114
  • 84.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dispositivo de retención de rosca-tuerca
  • Con etiqueta de inscripción, sin graduación
  • Mínima expansión térmica que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio de borosilicato
4,0 mm
Embudo cuentagotas