Learn More
BRAND™ Tarro cónico con tapón de rosca
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1000 |
Peso (métrico) | 1,99 kg |
Forma | Cónicos |
Altura (métrico) | 32 mm |
Tipo de producto | Tarro |
Material del cierre | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 57 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
BRAND™ Tarro cónico con tapón de rosca >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido