Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Idóneo para aplicaciones de biología celular y protocolos de preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030118413
69.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una altura reducida para facilitar el acceso a las muestras incluso con puntas y pipetas de bajo volumen: reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo
- Apertura y cierre con una sola mano gracias al tapón de tipo SnapTec™ para una extracción y adición de líquidos más rápida
- Estabilidad de centrifugación hasta los 17 000 x g para ambos tipos de tubo: con tapón SnapTec™ y con tapón de rosca
- El cierre hermético del tapón está garantizado en un intervalo de temperatura más amplio
- Necesita menos espacio de almacenamiento, porque tiene una altura un ∼20 % inferior que la de los tubos cónicos de 50 ml
- Es compatible con accesorios para centrifugación, mezcla, calentamiento, preparación y almacenamiento de muestras, por lo que está garantizado que se integrará en su entorno de laboratorio de forma sencilla
- El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos
- El tapón de rosca con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y reduce el riesgo de contaminación
- Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN. Cada lote individual está probado y certificado para garantizar su calidad y pureza.
- El tubo cónico de 25 ml con tapón SnapTec™ se puede esterilizar en autoclave a 121 °C en 20 min.
- Aplicaciones de cultivo celular, óptimas para la agrupación, por ejemplo, la agrupación de medios de matraces T75 de 3 x (25 ml)
- Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular, como, por ejemplo, el cultivo de bacterias en preparaciones de tamaño medio, clonación y extracción de ADN cuando se trabaja con una cantidad relativamente alta de material de partida biológico (en botánica)
- Almacenamiento y transporte de muestras y soluciones de hasta 25 ml
- Preparación de mezclas maestras y tampones
Especificaciones
Polipropileno | |
25 ml | |
5 Bags x 40 Tubes | |
No estéril | |
0.85 oz. | |
Cónicos | |
30 mm | |
17,000 x g |
Incolora | |
Polipropileno | |
200 (4 bolsas x 50 tubos) | |
Autoclavable | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Tapón a presión | |
Limpio para PCR | |
PCR Clean |
Ofertas especiales
-
Eppendorf
Primavera de ahorro
Hasta un 30% de descuento en Eppendorf EssentialsPromo Code: 24072Expires: 2025-06-30
Título del producto
Eppendorf™ Tubos cónicos > Capacidad (métrico): 25 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido