Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Idóneo para aplicaciones de biología celular y protocolos de preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030118430
57.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una altura reducida para facilitar el acceso a las muestras, incluso con puntas y pipetas de bajo volumen: reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo
- Apertura y cierre con una sola mano gracias al tapón de tipo SnapTec™ para una extracción y adición de líquidos más rápida
- Estabilidad de centrifugación hasta los 17 000 × g1 para ambos tipos de tubo: con tapón SnapTec™ y con tapón de rosca
- El cierre hermético del tapón está garantizado en un intervalo de temperatura más amplio
- Necesita menos espacio de almacenamiento, porque tiene una altura un ∼20 % inferior que la de los tubos cónicos de 50 ml
- Es compatible con accesorios para centrifugación, mezcla, calentamiento, preparación y almacenamiento de muestras, por lo que está garantizado que se integrará en su entorno de laboratorio de forma sencilla
- El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos
- El tapón de rosca con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y reduce el riesgo de contaminación
- El tubo cónico de 25 ml con tapón SnapTec™ se puede esterilizar en autoclave a 121 °C en 20 minutos.
Especificaciones
Polipropileno | |
25 mL | |
25/bolsa, 6 bolsas | |
150 tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Pirógeno, ADNasa, ARNasa, ADNh, sin ADNb | |
Tapón SnapTec™ | |
30 mm | |
17,000 x g |
Ámbar | |
Polipropileno | |
Bolsas | |
Estéril | |
0.85 oz. | |
Cónicos | |
Sí | |
Tubos | |
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free |
Título del producto
Eppendorf™ Tubos cónicos > Tipo de cierre:Tapón SnapTec™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido