Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030122178
209.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Materias primas de clase 6 de la Farmacopea Estadounidense de alta calidad
- Sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas durante la fabricación
- Garantiza una alta integridad de las muestras, estabilidad de centrifugación g-Safe™ y visibilidad óptima de muestras y sedimentos
- El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
- Permite la colocación estable en posición vertical y minimiza el riesgo de contaminación
- Etiquetado fiable y seguro gracias a la gran área de escritura en el tubo y al tapón de color claro y plano
- Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
Aplicaciones
- Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras
- Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular
- Almacenamiento de muestras y solución con grandes volúmenes
- Preparación de tampones y mezclas maestras
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Incolora | |
Polipropileno | |
Bolsa | |
Estéril | |
Cilíndrico | |
Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados | |
-86°C a -100°C | |
Conical Tube | |
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free |
Gris claro | |
50 mL | |
20 x 25 | |
Caja de 500 | |
Not Autoclavable | |
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free | |
Sí | |
30 mm | |
19.500 x g |