Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15685357 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
missing translation for 'unitSize'
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Code produit. Capacidad (métrico) Color Grado de pureza o calidad Envase unitSize
15685357 15 ml Incolora Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) En envase individual paquete de 100
16336485 25 ml Incolora Calidad Eppendorf (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16346485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16356485 25 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
17473703 25 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsas paquete de 200
15915180 15 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
17705004 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
15311066 15 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17650006 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
15863202 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 gradillas x 25 tubos) paquete de 500
16366485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 1 set
17715004 25 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 200
15695357 50 mL Incolora Apto para análisis forenses de ADN En envase individual paquete de 48
15873202 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 300 tubos (12 gradillas x 25 tubos) paquete de 300
17725004 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17660006 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
15321066 50 mL Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
15935180 50 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
18 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15685357
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030122259
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
  • Materias primas de clase 6 de la Farmacopea Estadounidense de alta calidad
  • Sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas durante la fabricación
  • Garantiza una alta integridad de las muestras, estabilidad de centrifugación g-Safe™ y visibilidad óptima de muestras y sedimentos
  • El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
  • Permite la colocación estable en posición vertical y minimiza el riesgo de contaminación
  • Etiquetado fiable y seguro gracias a la superficie disponible para escribir en el tubo y al tapón de color claro y liso
  • Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
Aplicaciones
  • Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras
  • Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular
  • Almacenamiento de muestras y solución con grandes volúmenes
  • Preparación de mezclas maestras y tampones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Incolora
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 100 Pk.
Envase En envase individual
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Tipo de tapón Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados
Writing Area Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -86°C a -100°C
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Conical Tube
RCF máx. 19.500 x g
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.