Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15873202 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Grado de pureza o calidad Envase unitSize
15873202 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 300 tubos (12 gradillas x 25 tubos) paquete de 300
16336485 25 ml Incolora Calidad Eppendorf (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16346485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16356485 25 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
17473703 25 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsas paquete de 200
15915180 15 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
17705004 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
15311066 15 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17650006 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
15863202 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 gradillas x 25 tubos) paquete de 500
15685357 15 ml Incolora Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) En envase individual paquete de 100
16366485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 1 set
17715004 25 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 200
15695357 50 mL Incolora Apto para análisis forenses de ADN En envase individual paquete de 48
17725004 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17660006 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
15321066 50 mL Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
15935180 50 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
18 options
Código de producto. 15873202
Marca: Eppendorf™ 0030122186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
  • El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras, una elevada estabilidad de centrifugación g-Safe™ y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos.
  • El tapón con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y minimiza el riesgo de contaminación.
  • Etiquetado fiable y seguro gracias a la superficie disponible para escribir en el tubo y al tapón de color claro y liso.
  • Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores.
  • Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN.
  • Cada lote individual está probado y certificado para garantizar su calidad y pureza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre HDPE
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 12 gradillas de 25 tubos
Envase 300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
Cantidad 300 Pk.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Declaraciones de limpieza Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Screw Cap
Diámetro (métrico) 30 mm
RCF máx. 19,500 x g
Grado de pureza o calidad Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.