Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Packungsgröße:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Beschreibung
- Con una altura reducida para facilitar el acceso a las muestras, incluso con puntas y pipetas de bajo volumen: reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo
- Apertura y cierre con una sola mano gracias al tapón de tipo SnapTec™ para una extracción y adición de líquidos más rápida
- Estabilidad de centrifugación hasta los 17 000 × g1 para ambos tipos de tubo: con tapón SnapTec™ y con tapón de rosca
- El cierre hermético del tapón está garantizado en un intervalo de temperatura de –86 °C a 100 °C
- Necesita menos espacio de almacenamiento, porque tiene una altura un ∼20 % inferior que la de los tubos cónicos de 50 ml
- Es compatible con accesorios para centrifugación, mezcla, calentamiento, preparación y almacenamiento de muestras, por lo que está garantizado que se integrará en su entorno de laboratorio de forma sencilla
- El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos
- El tapón de rosca con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y reduce el riesgo de contaminación
- Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN. Cada lote individual está probado y certificado para garantizar su calidad y pureza
- El tubo de tapón SnapTec™ se puede esterilizar en autoclave a hasta 121 °C (20 min)
Spezifikation
Spezifikation
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Gris |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 200 (4 bolsas x 50 tubos) |
| Envase | 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) |
| Cantidad | 200 Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur