Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Descripción
Su altura optimizada, calidad y especificaciones excepcionales hacen que estos tubos cónicos sean ideales para biología celular, por ejemplo, para la agrupación de medios en matraces T75, el cultivo de bacterias en tamaño de preparación medio o en aplicaciones superpuestas, como la preparación, el almacenamiento y el transporte de tampones
- Con una altura reducida para facilitar el acceso a las muestras, incluso con puntas y pipetas de bajo volumen: reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo
- Apertura y cierre con una sola mano gracias al tapón de tipo SnapTec™ para una extracción y adición de líquidos más rápida
- Estabilidad de centrifugación hasta los 17 000 x g1 para ambos tipos de tubo: con tapón SnapTec™ y con tapón de rosca
- El cierre hermético del tapón está garantizado en un intervalo de temperatura de –86 °C a 100 °C
- Necesita menos espacio de almacenamiento, porque tiene una altura un ∼20 % inferior que la de los tubos cónicos de 50 ml
- Es compatible con accesorios para centrifugación, mezcla, calentamiento, preparación y almacenamiento de muestras, por lo que está garantizado que se integrará en su entorno de laboratorio de forma sencilla
- El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos
- El tapón de rosca con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y reduce el riesgo de contaminación
- Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN. Cada lote individual está probado y certificado para garantizar su calidad y pureza
- El tubo de tapón SnapTec™ se puede esterilizar en autoclave a hasta 121 °C (20 min)
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Gris |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | 4 single Tube stands, 6 adapters for rotors with bore holes for 50 mL conical Tubes |
| N.º por caja | 200 (5 bolsas x 40 tubos) |
| Envase | 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) |
| Cantidad | 200 Pk. |
| Mostrar más |