Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030122526
175.75 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.88000kg
Descripción
El polipropileno con base biológica y de calidad superior de estos tubos proviene de materias primas recicladas de segunda generación; en este caso, se deriva únicamente de residuos y corrientes de residuos (es decir, de la producción de aceite vegetal y aceite de cocina usado).
- El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
- Posición vertical estable con un riesgo mínimo de contaminación
- Etiquetado fiable y seguro gracias a la gran área de escritura en el tubo y al tapón de color claro y plano
- Alta estabilidad de centrifugación g-Safe de hasta 25 000 x g
- Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
- Visibilidad óptima de las muestras y los gránulos
Especificaciones
Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Transparente | |
Polipropileno, HDPE | |
Bolsa | |
Estéril | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
15.2 mm | |
19,500 x g |
HDPE | |
15 mL | |
50 | |
500 tubos | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
121 mm | |
Centrifuge Tube | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |