Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Los tubos Eppendorf pre-etiquetados ofrecen una codificación a 2 niveles del sistema SafeCode system (datamatrix code y escritura clara) para permitir una identificación segura de las muestras. Los diferentes tipos de volúmenes permiten una identificación segura de las muestras en combinación con el rastreo digital de las muestras.
88.30€ - 129.00€
Especificaciones
Tipo de producto | CryoTube |
---|---|
Color | Colorless |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Forma del fondo | Cónicos |
Material | Polypropylene |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17955002
![]() |
Eppendorf™
0030113403 |
1.5 mL |
120.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17965002
![]() |
Eppendorf™
0030113446 |
2 mL |
129.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17945002
![]() |
Eppendorf™
0030113462 |
5 mL |
88.30€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Codificación de 2 niveles para una identificación segura de las muestras
- La función de corrección de errores ECC 200 permite la lectura segura con un máximo de un 30 % de códigos dañados
- Rango de temperatura: -86°C a +121°C
- Fabricado en polipropileno de alta calidad para una máxima pureza de las muestras
- Disponibilidad inmediata para un manejo cómodo
Especificaciones
CryoTube | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
2D SafeCode | |
Sí | |
Snap Cap |
Colorless | |
Cónicos | |
Externo | |
Yes | |
No estéril | |
Yes | |
PCR Ready |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™