Learn More
Alcohol coniferílico 99 % ACROS Organics™
Código de producto. 11996388
Click to view available options
500 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coniferyl alcohol
Nombre de nota 99%
CAS 458-35-5
Punto de fusión De 71 °C a 76 °C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C10H12O3
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Número MDL MFCD00002922
Cantidad 500 mg
Sinónimo coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
Clave InChI JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
SMILES COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Nombre IUPAC 4-[(1E)-3-hidroxiprop-1-en-1-il]-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 180.20
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino