Learn More
Fisherbrand™ Cable de conexión
Cable de conexión con enchufe BNC para electrodo sensible a iones combinado con membranas sólidas que resulta ideal para medición en agricultura, análisis de agua y calibración de electrodos de iones.
Marca: Fisherbrand™ 9001041-003U
Descripción
- Cable de 1 m S7/tipo banana de 4 mm
- Conector de tipo banana de 4 mm
- Hanna, Knick, Schott, WTW
- Para electrodos de referencia de 1 m de longitud
Especificaciones
Conector tipo banana | |
Cable de conexión | |
Para conectar el electrodo al medidor de pH, mediante un cable coaxial antiestático con el enchufe correcto. | |
1 m |
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Cable de conexión > Tipo de conector: Conector tipo banana
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido