Learn More
Fisherbrand™ Cable de conexión
Cable de conexión con enchufe BNC para electrodo sensible a iones combinado con membranas sólidas que resulta ideal para medición en agricultura, análisis de agua y calibración de electrodos de iones.
Marca: Fisherbrand™ 9001041-010B
Descripción
- Cable de conexión con conector BNC
- Para electrodo combinado sensible a iones con membranas sólidas
- Para su uso con agricultura de medición, análisis de agua y calibración de electrodos de iones
Especificaciones
BNC | |
Cable de conexión | |
Para conectar el electrodo al medidor de pH, mediante un cable coaxial antiestático con el enchufe correcto. | |
3 m |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Cable de conexión > Tipo de conector: BNC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido