Learn More
WTW™ Connection Cable
104.00€ - 995.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sensores IDS para MPP IDS |
---|---|
Tipo | Cable de conexión |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15174155
|
WTW™
903850 |
1,5 m |
104.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13476768
|
WTW™
903859 |
100 m |
995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sensores IDS para MPP IDS | |
Cable de conexión |