Learn More
WTW™ Cable de conexión para sondas de profundidad
Código de producto. p-8001942
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
3 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15100173
Marca: WTW™ 903854
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sondas de profundidad MPP IDS WTW™ con cabezal de enchufe resistente al agua.
  • También es útil para sensores con cabezal de enchufe
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cable de conexión
Longitud (métrico) 15 m
Para utilizar con (equipo) MPP IDS con sensores con cabezal resistente al agua