Learn More
Velp Scientifica™ Conexión para tubos de ensayo
Conexión Velp Scientifica™ para tubos de ensayo para su uso con unidades de destilación UDK.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000043
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12878343
  • 57.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con unidades de destilación UDK
Especificaciones
Especificaciones
Balón Kjeldahl de 48 mm y 500 ml
1 unidad
26 mm
Balón Kjeldahl UDK127 de 26 mm y 48 mm de diámetro
Conexión para tubos de ensayo
1Each