Learn More
SCAT™ Conical Connector
Código de producto. 10011503 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
De 3 a 5 mm
De 4 a 8 mm, de 8 a 12 mm
De 4 a 8 mm, de 12 a 16 mm
De 5 a 16 mm, de 7,5 a 16 mm
De 8 a 12 mm, de 12 a 16 mm
Entre 4 y 8 mm
Entre 7 y 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10011503
Marca: SCAT™ 107821
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conectores cónicos
  • Conectores en Y
  • Conectores de tubo
  • Conectores capilares
Especificaciones
Diámetro (métrico) De 4 a 8 mm, de 12 a 16 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos de conducción
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Color Blanco
Tipo de producto Conector cónico