Learn More
SCAT™ Tube Connector, Angled
Código de producto. 10248964 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9.5 to 10 mm
Entre 6,4 y 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10248964
Marca: SCAT™ 107808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conectores cónicos
  • Conectores en Y
  • Conectores de tubo
  • Conectores capilares
Especificaciones
Diámetro (métrico) Entre 6,4 y 8 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos de conducción
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Color Transparente
Tipo de producto Conector para tubos