Learn More
SCAT Conectores para HPLC
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,6 mm, 2,3 mm y 3,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
- Conectores cónicos
- Conectores en Y
- Conectores de tubo
- Conectores capilares
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 1,6 mm, 2,3 mm y 3,2 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Capilares estándar |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Conector capilar |