Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marca:  SCAT 107824
10.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10292800
  • 13.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conectores cónicos
  • Conectores en Y
  • Conectores de tubo
  • Conectores capilares
Especificaciones
Especificaciones
Conector cónico
Polipropileno
Sistemas de HPLC/UHPLC
Entre 4 y 8 mm
Tubos de conducción