Learn More
SCAT Conectores para HPLC
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
9mm
Entre 6 y 7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
- Conectores cónicos
- Conectores en Y
- Conectores de tubo
- Conectores capilares
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | Entre 6 y 7 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos de conducción |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | En forma de Y |