Learn More
SCAT™ Tube Connector, Straight
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 a 7 mm
6 a 8 mm
9.5 to 10 mm
Entre 6,2 y 7,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
- Conectores cónicos
- Conectores en Y
- Conectores de tubo
- Conectores capilares
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 5 a 7 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tapón y tubo del colector de residuos |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Conector para tubos |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction