Learn More
Brady™ Números y letras consecutivos para uso en interiores
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
19 x 14 mm
38 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Las etiquetas pueden ser permanentes o reposicionables; una vez aplicadas, los números y las letras quedan ahí — a menos que quiera cambiarlos
- Hecho de tejido de nailon B-499 con un adhesivo sensible a la presión que se adhiere a cualquier superficie limpia y seca
- Puede elegir entre 5 tamaños diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nylon Cloth (B-499) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Grosor | 0.166 mm |
| Dimensiones (L x An) | 19 x 14 mm |
| Color | Black on Yellow |