Learn More
Memmert™ Cámara climática constante HPPeco con tecnología avanzada Peltier
Tienda Memmert ProductosDescripción
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la cámara climática constante Memmert HPPeco.
- Tamaños de modelo: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
- Intervalos de ajuste de humedad: 10 a 90 % de humedad relativa (tamaño 110 a 1060), 10 a 80 % de humedad relativa (tamaño 1400 y 2200)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
- Unidad de iluminación opcional (luz blanca fría, luz blanca cálida)
- 2 sensores Pt100 DIN Clase A en circuito de 4 cables para monitorización mutua, asume funciones en caso de error
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, hora del programa, zonas horarias
- Distribución absolutamente homogénea de la temperatura y la humedad
- Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
- Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
Gracias al control de alta precisión, se garantiza una distribución de temperatura y humedad absolutamente homogénea y estable. La nueva bomba de microdosificación humidifica delicada y rápidamente el interior de la cámara climática. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| compresor | No |
| Capacidad (métrico) | 1060 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Iluminación | Unidad de iluminación opcional |
| Material | Acero inoxidable |
| Humedad relativa | Del 10 al 90 % de humedad relativa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0 (al menos 20 por debajo de la temperatura ambiente) a 70°°C. |
| Tipo | Cámara climática |
| Pantalla | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
| Mostrar más |