Learn More
Liebisch™ Unidad de tipo armario Constasal™ SC
Unidad de pruebas de corrosión manual
Marca: Liebisch™ 45017101
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño compacto de tipo cofre con aislamiento térmico y bajo consumo de energía
- Carcasa y cámara de pruebas fabricadas en fibra de vidrio de alta calidad
- Resina de poliéster reforzada sobre bastidor de acero totalmente laminado con ruedas y patas ajustables
- Cubierta de cámara de pruebas con doble pared de bajo consumo
- Fácil manipulación gracias al soporte de puntal de gas doble y mango de diseño ergonómico
- Prueba de funcionamiento del filtro a través de la medición de la presión diferencial
- Sistema de recarga automática para suministrar agua desionizada al sistema humidificador para realizar pruebas de pulverización de sal
- Dimensiones de la sala de pruebas (interior) (An x F x Al): 85 x 95 x 106,5cm
- Soporte muestras: 12
- Intervalo de temperatura: 50 °C
- Conexión de aire comprimido: 3 a 4 bar
- Peso: aprox. 400 kg
- Carga máxima para la sala de pruebas: 120kg
- Volumen máximo: 1L
Especificaciones
Comprobador de corrosión | |
DIN EN 61010 |