Learn More
Contec™ Hisopos de espuma sellados CONSTIX™
Elija hisopos resistentes que resulten idóneos para limpiar. Los hisopos de espuma sellados Contec™ CONSTIX™ son excelentes para la eliminación de partículas. Utilícelos con disolventes como el alcohol isopropílico.
Marca: Contec™ SF-11
148.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24259" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resistentes a la abrasión
- Cabezal de espuma de celda abierta para una excelente limpieza y eliminación de partículas
- El cabezal grande es perfecto para espacios más extensos
- Excelentes para la aplicación de recubrimientos
- Perfectas para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico
Especificaciones
Espuma sellada sobre aplicador con punta de algodón (CTA) | |
6 in | |
Hisopo | |
152,4mm | |
132mm | |
1 in | |
8,4mm | |
Not Autoclavable | |
Not Applicable | |
Cabezal de espuma sobre aplicador con punta de algodón |
0,1 in | |
Ideal para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico, la limpieza de superficies encastradas y de difícil acceso, la aplicación de lubricantes y la eliminación de materiales sobrantes. | |
2,5mm | |
5 in | |
Espuma | |
25,4mm | |
0,33 in | |
No estéril | |
Madera | |
Espuma de poliuretano |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de seguridad
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24259Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorre hasta un 95%