Learn More
Contec™ Hisopos de espuma sellados CONSTIX™
Elija hisopos resistentes que resulten idóneos para limpiar. Los hisopos de espuma sellados Contec™ CONSTIX™ son excelentes para la eliminación de partículas. Utilícelos con disolventes como el alcohol isopropílico.
Marca: Contec™ SF-1
122.48 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24259" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resistentes a la abrasión
- Cabezal de espuma de celda abierta para una excelente limpieza y eliminación de partículas
- El cabezal grande es perfecto para espacios más extensos
- Excelentes para la aplicación de recubrimientos
- Perfectas para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico
Especificaciones
0,25 in | |
Ideal para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico, la limpieza de superficies encastradas y de difícil acceso, la aplicación de lubricantes y la eliminación de materiales sobrantes. | |
6,3mm | |
4,04 in | |
Espuma | |
0,96 in | |
20,3mm | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Espuma de poliuretano |
5 in | |
Hisopo | |
127mm | |
102,6mm | |
Redondo | |
24,4mm | |
0,8 in | |
Térmica | |
Cabezal redondo de espuma |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
924386-0-0-1 | Certificado de calidad | 20/08/2024 | SF-1 |
969606-0-0-1 | Certificado de calidad | 30/06/2023 | SF-1 |
962593-0-0-1 | Certificado de calidad | 16/02/2023 | SF-1 |
939166-0-0-1 | Certificado de calidad | 12/01/2023 | SF-1 |
916144-0-0-1 | Certificado de conformidad | 09/06/2022 | SF-1 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de seguridad
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24259Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorre hasta un 95%