Learn More
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs
Los hisopos de poliéster sellados CONSTIX™ están compuestos por poliéster tejido 100 % térmicamente unido al mango de polipropileno.
59.05€ - 113.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hisopo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Tipo de adhesivo | Térmica |
Material del mango | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tipo de mango | Material de la punta | Longitud (imperial) | Diámetro de la punta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de mango | Material de la punta | Longitud (imperial) | Diámetro de la punta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16351668
|
Contec™
SP-8 |
Paleta grande | Poliéster tejido | 4,9 in | 12,2 x 23,1 mm |
59.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16665554
|
Contec™
SP-10M |
Punta flexible | Poliéster tejido de doble capa | 2,8 in | 3,4 x 10,8 mm | N/A | |||
Descripción
- Head is constructed without adhesives or binders.
- Durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
- Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
- Compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
- Flexible tip option provides a softer application on surfaces and enables access to very small areas and component
- Nonwoven polyester head option provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
- Large paddle swab head option provides broader surface coverage in critical applications
Especificaciones
Hisopo | |
No estéril | |
Térmica | |
Polipropileno |