Descripción
Optimice el rendimiento del sistema con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ mL. Diseñados específicamente para su uso con instrumentos KingFisher mL, estos consumibles utilizan plásticos desechables de polipropileno. Los plásticos, peines de puntas y tiras de tubos son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas, y su diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
- El procesamiento de una muestra utiliza una tira de tubos que contiene cinco tubos.
- Se utiliza un peine de puntas con cinco puntas para procesar cinco muestras a la vez.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con KingFisher mL Combi 240 |
| Cantidad | Para 240 muestras |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.