Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Código de producto. 10393175 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 x 45 unidades
800 piezas
Para 240 muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 800
paquete de 900
Código de producto. 10393175
Marca: Thermo Scientific™ 97002121
Optimice el rendimiento del sistema con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ ml.
Optimice el rendimiento del sistema con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ mL. Diseñados específicamente para su uso con instrumentos KingFisher mL, estos consumibles utilizan plásticos desechables de polipropileno. Los plásticos, peines de puntas y tiras de tubos son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas, y su diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
El instrumento KingFisher mL admite un máximo de 15 tiras de tubos compatibles con el peine de puntas de diseño especial.
  • El procesamiento de una muestra utiliza una tira de tubos que contiene cinco tubos.
  • Se utiliza un peine de puntas con cinco puntas para procesar cinco muestras a la vez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 x 45 unidades
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.