Learn More
Greiner Bio-One Contact Dishes
Sterilised by irradiation. Greiner Bio-One Contact Dishes used in hygiene monitoring for detecting microorganisms and testing effectiveness of cleaning and disinfection on flat surfaces.
290.00€ - 536.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Forma | Redondo |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Placa de cultivo celular |
Altura (métrico) | 15 mm |
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10005090
|
Greiner Bio-One
629161 |
No |
536.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13052093
|
Greiner Bio-One
629180 |
Sí |
290.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in different sizes
- With or without vents
- Material: Crystal clear and heat resistant polystyrene
- Contact dish with graduation to enable quick and easy analyses
Especificaciones
Poliestireno | |
Estéril | |
15 mm |
Redondo | |
Placa de cultivo celular | |
65 mm |