missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 9

Código de producto. p-8011974
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
120 portaobjetos
20 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 20
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11994339

Marca: Liofilchem™ 53532

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PCA and TTC and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a non selective medium for total bacterial count.

  • Contact Slide 9 is a ready-to-use device with a medium coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids. The slide is covered on both sides with PCA and TTC and Neutralizing which allows bacteria to grow as red colonies, even in the presence of residues of disinfectants.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 18593:2004
Contenido y almacenamiento 10°C to 25°C
Detecta Total Bacterial Count
Formato Slide
Tipo de producto Contact Slide
Esterilidad No estéril
Clase de organismo diana Gram-positive Organisms
Formulación PCA + TTC + Neutralizing/PCA + TTC + Neutralizing
Para utilizar con (aplicación) For Total Bacterial Count Detection
Condiciones de incubación At 36 ± 1°C for 24 to 48 hr.
Tiempo de incubación 24 to 48hr.
Cantidad 120 portaobjetos
Estado normativo ISO 18593:2004
Tipo de portaobjetos Flex
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado