Learn More
Gilac™ Container Cover
Container Cover is coated with the Cleanbake™ technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
137.00€ - 158.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Custom Cover |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Incluye | Cover |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17938911
|
Gilac™
G123001 |
100 L Container |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17968451
|
Gilac™
G123002 |
170 L and 220 L Container |
146.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17948651
|
Gilac™
G123003 |
300 L, 310 L, 500 L, and 610 L Containers |
158.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cover coated with the Cleanbake© technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
- Ideally suited to large volume containers, this cover is designed to protect their contents, helping you keep control of a sanitary, clean and healthy working environment.
- The machine-washable cover withstands temperatures up to 90°C with conventional detergent (should not be washed with bleaches, oxygen bleaches, fabric softeners or bleach-containing detergents).
- Cover in a white, polyester/cotton textile blend (50%/50%) with green stitching tolerant to temperatures between -25°C - 170°C.
Especificaciones
Custom Cover | |
Blanco | |
Cover | |
No estéril |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polyester |