Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior. Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
31.50€ - 518.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma |
---|---|
Material | Poliéster Celulosa |
Absorbencia | Intrínseca: 4,3 ml/g Extrínsecas: 308 ml/m2 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Peso base | 68 g/m2 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15117915
![]() ![]() |
Contec™
AMSI0001 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
376.00€
paquete de 3600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11932445
![]() |
Contec™
AMSI0001 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | N/A | |||||||
12807163
![]() ![]() |
Contec™
AMSI0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) |
518.00€
paquete de 2700 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11982435
|
Contec™
AMSI0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | N/A | |||||||
15127915
![]() ![]() |
Contec™
AMSI0003 |
46 x 46 cm (18 x 18 in) |
424.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior.Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
- Toallitas multiuso, estándares en el sector, de alta absorción y excelente limpieza
- Limpieza general en sectores biotecnológico, farmacéutico, de semiconductores, de equipos electrónicos y de dispositivos médicos, entre otros
- Recomendadas para su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
- Resistentes y duraderas, incluso si están húmedas
- Niveles bajos de partículas y residuos extraíbles
- Para el uso en aplicaciones no abrasivas
- Lote numerado para facilitar la trazabilidad
- Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma | |
Intrínseca: 4,3 ml/g Extrínsecas: 308 ml/m2 |
|
68 g/m2 | |
Hidroentrelazado no tejido | |
Sala blanca | |
No estéril |
Poliéster Celulosa | |
No esterilizable en autoclave | |
ISO Clase 6 | |
Un solo uso | |
1-ply |