Learn More
Contec™ Sistema de limpieza EasyReach™ almohadillas de limpieza
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
14.77€ - 545.00€
Especificaciones
Anchura (métrico) | 7 cm |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17292924
|
Contec™
MEQT0001 |
Almohadilla de limpieza | Poliéster acolchado | No estéril | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
306.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17294523
|
Contec™
PSME0001-BPR |
Almohadillas de limpieza presaturadas | Poliéster acolchado | Estéril | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
545.00€
paquete de 64 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17143634
|
Contec™
MEQT0002SZ |
Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado | Poliéster acolchado | Estériles | 7,5 x 2,8 in |
357.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16691872
|
Contec™
MEQT0021 |
Almohadillas de limpieza | Multicapa acolchada con ultrasonidos | No estéril | 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) |
459.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16601882
|
Contec™
MEQT0022 |
Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos | Multicapa acolchada con ultrasonidos | Estériles | 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11982425
|
Contec™
PSME0001 |
Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) | Poliéster acolchado | Estéril | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11942425
|
Contec™
MEQT0001 |
Almohadilla de limpieza | Poliéster acolchado | No estéril | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15696986
|
Contec™
MEQT0002 |
Almohadillas de limpieza | Poliéster acolchado | Estéril | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16498465
|
Contec™
PSME0001 |
Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) | Poliéster acolchado | Estéril | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
El sistema de limpieza EasyReach™ consiste en una herramienta de limpieza ligera de acero inoxidable de 1 sola pieza y almohadillas de limpieza desechables y absorbentes intercambiables que proporcionan una limpieza y desinfección eficaces en zonas de difícil acceso. Los componentes se venden por separado
- La forma rectangular hace que el solapamiento en línea recta resulte sencillo
- El recambio giratorio en 360° de perfil bajo permite acceder de forma rápida y sencilla a espacios complicados
- Articulable y ligera
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor del recambio de fregona; se puede cambiar fácilmente incluso con guantes
- Las cantidades que contienen los pequeños envases están optimizadas para el uso en una sola sesión
- La almohadilla de poliéster acolchada, bien ajustada, asegura una cobertura efectiva y uniforme de la superficie, que reduce el número de contaminantes viables y no viables y asegura la máxima eficiencia eliminando residuos
- Las almohadillas absorbentes Quiltec™ de doble capa con bordes sellados garantizan el menor número de partículas y fibras
- Almohadillas de limpieza presaturadas con alcohol isopropilo al 70 %
Consulte los bastidores y mangos de recambios de fregona QuickConnect™ para conocer la opción EasyReach.
Especificaciones
7 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Single-use |