Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultra-críticas y para la limpieza de uso general. Las toallitas selladas térmicamente Contec™ Polynit se componen al 100 % de poliéster tejido texturizado. Las toallitas se han cortado con láser, lo que sella los bordes del tejido para permitir el uso completo de la superficie de las toallitas.
Marca: Contec™ LWPS1004
Descripción
- Toallitas de tejido sin procesar 100 % poliéster texturizado con bordes sellados térmicamente
- El corte por láser sella las fibras en el borde de la toalla y permite una utilización al 100 % de la misma
- Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
- Buena capacidad de absorción con disolventes
- Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4
- Disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las normas y prácticas recomendadas de las directrices AAMI/ISO 11137:2006
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
Especificaciones
Polynit Toallitas selladas con calor | |
30 cm | |
30 cm | |
Not Autoclavable | |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
75/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked) | |
Estéril |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
Single-use | |
Aplicaciones ultra críticas | |
1-ply |