Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
Limpie el exterior de los productos y las superficies de la sala limpia. Las toallas selladas con calor Contec™ Polynit™ están hechas de poliéster 100 % texturizado con bordes sellados y cortados con láser para evitar la acumulación de polvo y residuos. Poseen un contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS).
Marca: Contec™ LWPS0006
764.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Toallitas 100 % poliéster de filamento continuo con textura y bordes sellados con calor
- El corte por láser sella las fibras en el borde de la toallita y permite una utilización al 100 % de la misma
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4
- Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
- Buena capacidad de absorción con disolventes
- Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
Especificaciones
Toallitas selladas con calor Polynit | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
ISO Clase 4 | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
25 toallitas/bolsa interior, 4 bolsas/bolsa interior | |
Estéril |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
140 g/m2 | |
Single-use | |
Ideal para la limpieza de uso general | |
2-ply |