Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultra-críticas y para la limpieza de uso general. Las toallitas selladas térmicamente Contec™ Polynit se componen al 100 % de poliéster tejido texturizado. Las toallitas se han cortado con láser, lo que sella los bordes del tejido para permitir el uso completo de la superficie de las toallitas.
Marca:  Contec™ PNHS-99B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16615534
  • 631.00€ / paquete de 1200
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Toallitas 100 % poliéster de filamento continuo con textura y bordes sellados con calor
  • El corte por láser sella las fibras en el borde de la toallita y permite una utilización al 100 % de la misma
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4
  • Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas selladas con calor Polynit
23 cm
23 cm
Not Autoclavable
ISO Clase 4
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
300 Toallitas/Bolsa (a granel)
No estéril
9 in
9 in
Poliéster
140 g/m2
Single-use
Ideal para la limpieza de uso general
2-ply