Learn More
Contec™ Toallas Polynit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16631284 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
150 toallitas/bolsa, apiladas
75 uds., 10 uds./caja (apilado en plano)
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1200
paquete de 150
Código de producto. 16631284
Marca: Contec™ PN99
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie las superficies de los productos y de las herramientas de proceso. Las toallas Contec™ Polynit™ son una opción duradera para entornos ISO Clase 5.
  • Para la limpieza general en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
  • Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4. Disponibles estériles según las directrices AAMI ISO Método I con un nivel SAL de 10-6, envasadas en bolsas exteriores pelables con bolsas interiores de rotura lineal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas Polynit™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, apiladas
Tela 2 capas