Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3139617 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Stainless Steel, Aluminio
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal
Cabezales de mopa medianos VertiKlean y medianos y grandes VertiKlean MAX
Cabezales de mopa normales VertiKlean y VertiKlean MAX
Mangos de fregona QuickConnect
Recambio de mopa grande VertiKlean
Todos los estilos de recambios de fregona Edgeless
VertiKlean mediano; VertiKlean MAX mediano o grande
VertiKlean normal y VertiKlean MAX normal
Longitud (imperial):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16615504
Marca: Contec™ 2651LF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
  • Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
  • Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
  • Esterilizable en autoclave
  • Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bastidor de recambio de mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 7,5 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 19 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal
Descripción Bastidor de fregona QuickConnect
Para utilizar con (aplicación) Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares.
Color-coded No
Material Acero inoxidable