Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
BIOPHARMA
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio. Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Marca:  Contec™ 2671A
148.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11912415
  • 191.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Los mangos y bastidores de fregona QuickConnect™ ofrecen la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Compre un solo mango y elija entre los distintos bastidores y cabezales intercambiables para aplicaciones específicas.
Mangos de fregona QuickConnect:
  • Utilícelos con la línea completa de sistemas de fregona Contec™
  • Esterilizables en autoclave
  • Longitudes telescópicas: 41 cm extensibles hasta 76 cm, 127 cm extensibles hasta 234 cm, 175 cm extensibles hasta 3,3 m
  • Longitudes fijas: 41 cm, 152 cm
  • Para techos y paredes de difícil acceso, dispone de un mango de aluminio anodizado de 4,9 m; el mango de 4 piezas se desmonta fácilmente para su esterilización en autoclave
Ganchos para mango de fregona QuickConnect:
  • Ganchos para mango de fregona QuickConnect, disponibles para mangos de 2 cm y de 2,5 cm
  • El gancho para mango de fregona sujeta los mangos QuickConnect al cesto del carrito, lo que reduce la posibilidad de derrames o accidentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mango extensible de cuatro piezas
Se extiende a 4,8 m (16 pies)
Extends to 4.9 m
Reutilizables
Limpieza en entornos críticos
Aluminio anodizado
Blanco
No estéril
Esterilizable en autoclave
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™ > Mango telescópico de aluminio para mopa