Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17918312 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio anodizado
Fibra de carbono
Fibra de vidrio
Tipo de producto:
Mango
Mango de longitud fija de 1 pieza
Mango extensible
Mango extensible de cuatro piezas
Mango extensible de dos piezas
Longitud (imperial):
16 in
16/30 pulg
18 in
40/70 pulg
41 a 70 por
50/92 pulg
60 in
63 a 114 in.
66 a 224 in.
69 a 334 in.
71/130 pulg
De 18 a 32 in
Se extiende a 4,8 m (16 pies)
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, mopas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de cabezal de mopa QuickConnect
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 17918312
Marca: Contec™ CFH114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre el ligero aluminio anodizado, el duradero acero inoxidable electropulido o la fibra de vidrio. Los mangos de fregona QuickConnect™ están disponibles tanto en longitudes fijas como en modelos telescópicos, para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
  • Los mangos de mopa QuickConnect totalmente esterilizables en autoclave y los bastidores de recambio de mopa intercambiables se combinan para lograr la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Compre un solo mango y los distintos cabezales intercambiables necesarios para sus aplicaciones específicas. Los mangos están disponibles en varias longitudes y estilos.
  • Los mangos telescópicos están disponibles en fibra de carbono ligera y aluminio anodizado o acero inoxidable duradero o fibra de vidrio. Elija entre una variedad de longitudes que van desde 16 in. (40 cm) se extiende hasta 30 in. (75 cm) a 66 in. (1,7 m) se extiende hasta 224 in. (5,7 m). Para techos y paredes de difícil acceso, 27,8 ft. Mango de fibra de carbono de 8,5 m ligero y fácil de maniobrar.
  • También hay disponible un mango de acero inoxidable de una pieza de 60 in.
  • Compatible con todos los bastidores QuickConnect™
  • Múltiples longitudes disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 63 a 114 in.
Tipo de producto Mango extensible
Código de color Negro
Longitud (imperial) 63 a 114 in.
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Color-coded No
Material Fibra de carbono