Learn More
Contec™ Fregonas planas QuickTask™
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
Marca: Contec™ TASK0250
217.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22002" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
La línea de productos Contec QuickTask consta de una variedad de recambios de fregona plana de poliéster tejido, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra que se instalan fácilmente en un bastidor de fregona articulado y un conjunto de asa.
Cada recambio de fregona se ha elegido específicamente para que sea compatible con una amplia gama de productos químicos y desinfectantes, incluidos compuestos de amonio cuaternario y soluciones de hipoclorito. Los bastidores de recambios de fregona QuickTask están disponibles en acero inoxidable o en plástico esterilizable en autoclave duradero.
La funda de fregona más ligera de la gama fabricada con poliéster tejido multicapa absorbente y lavada en salas limpias es ideal para su uso en superficies lisas. Su estructura de tejido absorbente no solo aplica soluciones de manera uniforme sino también elimina contaminantes uniformemente. Disponible con esterilización validada mediante radiación gamma.
Especificaciones
41 x 13 cm (16 x 5 in) | |
Estéril | |
2906, 2699P, 2740 | |
Poliéster tejido |
Flat Head Mop Cover | |
Sí | |
No |