Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
Marca:  Contec™ VKMX0200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13408166
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Features a single layer of hydrophilic polyurethane foam laminated to textured polyester microfiber fabric
  • Backed by a semi-rigid thermoformed plate that easily snaps onto mop head frame
  • Designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces
  • Mop heads are composed of a disposable absorbent sponge laminated to filament polyester knit fabric and backed with a thermoformed plate that easily snaps onto VertiKlean mop hardware
  • Now available with ribbed microfiber for better contamination removal
  • Pivoting mop head frame is ideal for cleaning walls, floors, and ceilings as well as hard-to-reach areas such as fume hoods, mini environments, and around light fixtures and heavy equipment
  • Sterile mop heads are validated sterile per AAMI ISO11137 guidelines
  • Autoclaving mop heads is not recommended due to thermoformed plate; however, all hardware is autoclavable
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.)
No estéril
Un solo uso
Foam, Poliéster
Recambio de mopa
No esterilizable en autoclave
Medium VertiKlean MAX Mop Head
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™ > Description: Medium VertiKlean MAX Mop Head, Dimensions (L x W x H): 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.), Sterile: No