Learn More
Contec™ Papel y cuadernos de notas para salas limpias CONTEXT™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
5,5 x 8,5 in
8,5 x 11 in
A4 (210 x 297 mm)
Tipo de producto:
Documentación de sala limpia CONTEXT™
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 2500
Descripción
- Alto brillo, alta opacidad
- Generación de partículas ultrabaja
- Contenido de iones metálicos ultrabajo
- Alta resistencia al desgarro y a la tracción
- Resistente al calor
- Compatible con impresoras láser estándar y de alta velocidad
- Compatible con sistemas de copia en mojado y seco
- Ideal para la grabación de notas e instrucciones
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Material Munising Bond de celulosa sintética saturada de polímeros |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 8,3 in |
| Longitud de página (imperial) | 11,7 in |
| Color | Azul |
| Color de la cubierta | Azul |
| Dimensiones (L x An) | A4 (210 x 297 mm) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | De un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Grabación de notas e instrucciones de trabajo |
| Mostrar más |