Learn More
VITLAB™ Bureta continua para parte superior de frasco
Garantice una titulación precisa y continua. La bureta continua para parte superior de frasco VITLAB™ dispone de un panel de control digital con ruedas de mano para controlar fácilmente la velocidad de titulación y la calibración. Los componentes ajustables y una bomba de doble pistón garantizan unos resultados precisos y un funcionamiento seguro. Disponible en dos velocidades.
Marca:  VITLAB™ 1620507
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10100122
  • 895.77€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El análisis volumétrico de productos químicos con volúmenes de líquidos mínimos requiere una concentración considerable. La bureta continua para parte superior de frasco VITLAB™ permite la titulación continua hasta una concentración de 1 mol/l, lo que permite obtener resultados rápidos, cómodos y exactos.
El panel de visualización digital simplifica el funcionamiento
  • La pantalla en ángulo muestra el volumen de la titulación en números grandes y fáciles de leer
  • Fácil de usar, calibración específica media con los botones del teclado
  • Control preciso de la tasa de titulación mediante la rotación de dos grandes ruedas de mano de fácil agarre
  • También incluye indicadores de batería, pausa y modo y teclas/botones de función
Control de titulación continuo ajustable
  • La bomba patentada de doble pistón suministra la titulación de forma continua y sin pulso
  • El tubo de descarga telescópico se puede ajustar (altura y longitud) para usar con frascos cortos o altos
  • Gira libremente 360° alrededor del frasco para una orientación óptima de la etiqueta
  • Ajustable para varios tamaños de frasco utilizando el adaptador de rosca correspondiente
  • Larga vida útil utilizando dos microbaterías de 1,5 V fácilmente reemplazables
Calidad y seguridad aseguradas
  • La innovadora válvula de recirculación evita la pérdida de reactivos y reduce las salpicaduras
  • El diseño compacto con un centro de gravedad bajo reduce el riesgo de vuelco, especialmente con frascos más pequeños
  • Cumple todos los requisitos para la supervisión de equipos de prueba sin tiempo de inactividad del instrumento
  • Los márgenes de error están bajo la norma DIN EN ISO 8655-3, incluso para volúmenes parciales
Especificaciones
Especificaciones
0,2 %
0,01 (hasta 99,99 ml) ml, 0,1 (de 100 a 999,9 ml) ml
(2) microbaterías de 1,5 V, roscas de conexión GL 45, GL 32, GL 38 y S*40, adaptadores de rosca tamaño PP, manual de instrucciones y certificado de calidad, tubo de descarga telescópico (140-220 mm), tubo de llenado telescópico (200-350 mm)
Bureta continua
5 ml
Titulación continua de una amplia variedad de medios para el análisis volumétrico de productos químicos
0,1 %
DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VITLAB™ Bureta continua para parte superior de frasco > Capacidad: 5 ml